Tisk…
1-Chloro-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
B22686.14 B22686.22
B22686.14EA 1560 CZK
B22686.14 B22686.22
1-Chloro-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), technická kvalita
1-Chloro-2-propanol
Purity: 75% CAS No.: 127-00-4 Molecular Formula: CH3CH(OH)CH2Cl Formula Weight: 94.54 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 773653 Merck Reference: 14,7850 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004530
Vzorec: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Bod varu: 126…127 °C
Hustota: 1,111
Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004530
CAS číslo: 127-00-4
EINECS: 204-819-6
UN: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7850