Tisk…
2-Chlorfenol ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
185779-100G 185779-500G 185779-5G
SIAL185779-100GEA 1990 CZK
SIAL185779-100G SIAL185779-500G SIAL185779-5G
2-Chlorfenol ≥99%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002159
CAS číslo: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173