2-Chlorfenol-D4, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chlorophenol-[ring-²H₄], 2-Chlorophenol (Ring-D4), 1-Chloro-2-hydroxybenzene-D4
M-Clarity™ quality level = MQ200
449423-100MG
449423-250MG
SIAL449423-100MGEA
5120
CZK
SIAL449423-100MG
SIAL449423-250MG
2-Chlorfenol-D4, Sigma-Aldrich®
2-Chlorfenol-D4
Vzorec:
C₆HD₄ClO MW: 132,53 g/mol Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
93951-73-6 UN: 2021 ADR: 6.1,III |