Tisk…
2-Chlorfenol-D4 (99% D)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Varování
CILDLM16380.1 CILDLM16380.25
PROOCILDLM16380.1EA 10130 CZK
PROOCILDLM16380.1 PROOCILDLM16380.25
2-Chlorfenol-D4 (99% D)
2-Chlorfenol-D4
Vzorec: C₆HD₄ClO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 93951-73-6
UN: 2021
ADR: 6.1,III