2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
346071-5G
346071-10G
SIAL346071-5GEA
4890
CZK
SIAL346071-5G
SIAL346071-10G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄ClNO MW: 153,57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052185 CAS číslo: 3336-16-1 |