Tisk…
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
346071-5G 346071-10G
SIAL346071-5GEA 4890 CZK
SIAL346071-5G SIAL346071-10G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
MDL Number: MFCD00052185
CAS číslo: 3336-16-1