Tisk…
4'-Butylacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15296.06 A15296.14
A15296.06EA 1800 CZK
A15296.06 A15296.14
4'-Butylacetophenone ≥97%
4'-Butylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 37920-25-5 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 101-102°/1.5mm MDL No.: MFCD00017500
Vzorec: C₁₂H₁₆O
Bod varu: 101…102 °C (1,5 mmHg)
Hustota: 0,957
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017500
CAS číslo: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7