Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
H31787.03 H31787.06
H31787.03EA 1100 CZK
H31787.03 H31787.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 99% CAS No.: 50824-04-9 Molecular Formula: C7H4BrF3O Formula Weight: 241.01 Melting Point: 82-86° MDL No.: MFCD05668981
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05668981
CAS číslo: 50824-04-9