1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
380890050
380890250
ACRO380890050EA
2190
CZK
ACRO380890050
ACRO380890250
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₂ Bod varu: 145…147 °C (35 mmHg) Bod tání: 18…20 °C Hustota: 1,786 g/cm³ Bod vzplanutí: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00129165 CAS číslo: 364-73-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |