4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
A13086.06
A13086.14
A13086.06EA
1150
CZK
A13086.06
A13086.14
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥99%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 105942-08-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 238-239°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143264
Vzorec:
C₇H₃BrFN Bod varu: 238…239 °C Bod tání: 69…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143264 CAS číslo: 105942-08-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |