Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 2170 CZK
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Bod varu: 238…239 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143264
CAS číslo: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %