3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16698.06
A16698.14
A16698.06EA
1130
CZK
A16698.06
A16698.14
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 117572-79-9
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3246576
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143097
Vzorec:
C₈H₆BrNO Bod tání: 120…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143097 CAS číslo: 117572-79-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |