Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26066.09 H26066.03
H26066.09EA 4710 CZK
H26066.09 H26066.03
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 179898-34-1 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD04038227
Vzorec: C₇H₃BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038227
CAS číslo: 179898-34-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III