Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
465259-1G 465259-5G
SIAL465259-1GEA 707 CZK
SIAL465259-1G SIAL465259-5G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…80 °C
MDL Number: MFCD00143424
CAS číslo: 179897-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III