5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16113.14
A16113.06
A16113.14EA
3080
CZK
A16113.14
A16113.06
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 179897-89-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 7701063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143424
Vzorec:
C₇H₃BrFN MW: 200.01 Bod varu: 255 Bod tání: 77…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00143424 CAS číslo: 179897-89-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |