Tisk…
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
548685-25G 548685-5G
SIAL548685-25GEA 8800 CZK
SIAL548685-25G SIAL548685-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
MDL Number: MFCD00672934
CAS číslo: 1996-30-1