Tisk…
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10602.03 L10602.06
L10602.03EA 563 CZK
L10602.03 L10602.06
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile 96%
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 154607-01-9 Molecular Formula: C7H3BrClN Formula Weight: 216.47 Melting Point: 67-72° Boiling Point: 142-143°/10mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00040883
Vzorec: C₇H₃BrClN
MW: 216.46
Bod varu: 142…143 °C (10 mmHg)
Bod tání: 67…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040883
CAS číslo: 154607-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III