Tisk…
3-Bromobenzophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromophenyl)(phenyl)methanone, m-Bromobenzophenone
H53505.03 H53505.06 H53505.14
H53505.03EA 3040 CZK
H53505.03 H53505.06 H53505.14
3-Bromobenzophenone ≥97%
3-Bromobenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 1016-77-9 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD00672015
Vzorec: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74…78 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672015
CAS číslo: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5