Tisk…
1-Bromo-2-methylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
124109-100G 124109-25G
SIAL124109-100GEA 9140 CZK
SIAL124109-100G SIAL124109-25G
1-Bromo-2-methylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003871
CAS číslo: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1