2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26389.06
H26389.14
H26389.06EA
3200
CZK
H26389.06
H26389.14
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol ≥97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 205371-26-2
Molecular Formula: C7H4BrF3O2
Formula Weight: 257.01
Refractive Index: 1.4815
Vzorec:
C₇H₄BrF₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660162 CAS číslo: 205371-26-2 EINECS: None |