Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32488.06 H32488.14
H32488.06EA 1860 CZK
H32488.06 H32488.14
4-Bromo-3-fluorophenol ≥98%
4-Bromo-3-fluorophenol
Purity: 98% CAS No.: 121219-03-2 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Melting Point: 71-73° MDL No.: MFCD00051907
Vzorec: C₆H₄BrFO
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051907
CAS číslo: 121219-03-2