Tisk…
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
M-Clarity™ quality level = MQ100
639842-10G 639842-50G
SIAL639842-10GEA 6640 CZK
SIAL639842-10G SIAL639842-50G
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Vzorec: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183,05 g/mol
Bod varu: 172 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000238
CAS číslo: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6