Tisk…
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A1260-5G A1260-100G A1260-25G
SIALA1260-5GEA 1120 CZK
SIALA1260-5G SIALA1260-100G SIALA1260-25G
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Amantadine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
Bod tání: 360 °C
MDL Number: MFCD00074723
CAS číslo: 665-66-7
EINECS: 211-560-2