Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane hydrochloride, 1-Aminotricyclo(3.3.1.1(3,7))decan HCl, 1-Aminoadamantane hydrochloride, 1-Adamantanammonium chloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylamine hydrochloride, Adamantan-1-amine hydrochloride, 1-Adamantaneammonium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20015.0010
8.20015.0050
8.20015.0010EA
1930
CZK
8.20015.0010
8.20015.0050
Amantadine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Amantadine hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₈ClN MW: 187.71 Bod tání: 360 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074723 CAS číslo: 665-66-7 EINECS: 211-560-2 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 187.71 g/mol |