Tisk…
Amantadine hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
151670250 151671000
ACRO151670250EA 2120 CZK
ACRO151670250 ACRO151671000
Amantadine hydrochloride 99+%
Amantadine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
Bod tání: >300 °C
MDL Number: MFCD00074723
CAS číslo: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %