Tisk…
2-Amino-5-nitrobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
211737-100G 211737-25G
SIAL211737-100GEA 6280 CZK
SIAL211737-100G SIAL211737-25G
2-Amino-5-nitrobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃
Hustota: 1,474 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007364
CAS číslo: 1775-95-7
EINECS: 217-207-9