Tisk…
2-Amino-5-chlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45564-100G A45564-25G
SIALA45564-100GEA 1310 CZK
SIALA45564-100G SIALA45564-25G
2-Amino-5-chlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Bod varu: 424 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96…99 °C
MDL Number: MFCD00007839
CAS číslo: 719-59-5
EINECS: 211-949-7