2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15720.0E
A15720.22
A15720.36
A15720.0EEA
16340
CZK
A15720.0E
A15720.22
A15720.36
2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 719-59-5
Molecular Formula: C13H10ClNO
Formula Weight: 231.68
Flash Point: 211°(412°F)
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 475640
MDL No.: MFCD00007839
Vzorec:
C₁₃H₁₀ClNO Bod varu: 424 °C (1013 hPa) Bod tání: 96…99 °C Hustota: 1,33 Bod vzplanutí: 211 °C (412 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007839 CAS číslo: 719-59-5 EINECS: 211-949-7 |