Tisk…
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 1420 CZK
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO
Bod varu: 207 °C (760 mmHg)
Bod tání: 96…100 °C
Bod vzplanutí: 211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007839
CAS číslo: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %