Tisk…
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
105155-10G 105155-50G
SIAL105155-10GEA 1120 CZK
SIAL105155-10G SIAL105155-50G
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉Cl₂NO
Bod varu: 385 °C (1013 hPa)
Bod tání: 88…91 °C
MDL Number: MFCD00007840
CAS číslo: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2