Tisk…
3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
374740050
ACRO374740050EA 7280 CZK
ACRO374740050
3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Hustota: 1,45 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407962
CAS číslo: 4863-91-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %