Tisk…
3,3'-Diaminobenzophenone 90+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(3-aminophenyl)methanone
L09128.03 L09128.06
L09128.03EA 1610 CZK
L09128.03 L09128.06
3,3'-Diaminobenzophenone 90+%
3,3'-Diaminobenzophenone
Purity: 90+% CAS No.: 611-79-0 Molecular Formula: C13H12N2O Formula Weight: 212.25 Melting Point: 148-152° Boiling Point: 285°/11mm MDL No.: MFCD00014774
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Bod varu: 285 °C (11 mmHg)
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014774
CAS číslo: 611-79-0
EINECS: 210-281-3