Tisk…
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ300
H3160-10G H3160-25G H3160-5G
SIALH3160-10GEA 18330 CZK
SIALH3160-10G SIALH3160-25G SIALH3160-5G
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Hydrocortisone
Vzorec: C₂₁H₃₀O₅
MW: 362.47
Bod varu: 567
Bod tání: 202…204 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011654
CAS číslo: 50-23-7
EINECS: 200-020-1