Tisk…
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H0888-10G H0888-1G H0888-5G
SIALH0888-10GEA 9980 CZK
SIALH0888-10G SIALH0888-1G SIALH0888-5G
Hydrocortisone, Sigma-Aldrich®
Hydrocortisone
Vzorec: C₂₁H₃₀O₅
Bod varu: 567 °C (1013 hPa)
Bod tání: 202…204 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011654
CAS číslo: 50-23-7
EINECS: 200-020-1