Tisk…
Hydrocortisone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
352450050 352450010 352450250 352451000
ACRO352450050EA 5080 CZK
ACRO352450050 ACRO352450010 ACRO352450250 ACRO352451000
Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone
Vzorec: C₂₁H₃₀O₅
Bod varu: 567 °C (1013 hPa)
Bod tání: 212…217 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011654
CAS číslo: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)