Tisk…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
215110050 215110250 215111000
ACRO215110050EA 850 CZK
ACRO215110050 ACRO215110250 ACRO215111000
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Vzorec: C₄H₁₄Cl₂N₂
Bod tání: 280 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012526
CAS číslo: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %