Tisk…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21980.0025 8.21980.0010
8.21980.0025EA 2760 CZK
8.21980.0025 8.21980.0010
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Vzorec: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161,07 g/mol
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012526
CAS číslo: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
UN: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 161.07 g/mol