3,5-Dinitrobenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32669.06
H32669.14
H32669.22
H32669.06EA
2080
CZK
H32669.06
H32669.14
H32669.22
3,5-Dinitrobenzyl alcohol ≥98%
3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 71022-43-0
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.13
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 2054388
Vzorec:
C₇H₆N₂O₅ Bod tání: 88…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007235 CAS číslo: 71022-43-0 EINECS: 275-131-1 |