Tisk…
2,4-Dinitro-1-naphthol, dark yellow powder C.I. 10315
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
Synonyms: Acid Yellow 24, 1,3-Dinitro-4-hydroxynaphthalene, Martius Yellow
0215158805 0215158825
ICNA0215158805EA 1210 CZK
ICNA0215158805 ICNA0215158825
2,4-Dinitro-1-naphthol, dark yellow powder C.I. 10315
2,4-Dinitro-1-naphthol
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₅
MW: 234,17 g/mol
Bod varu: 408 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…132 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065352
CAS číslo: 605-69-6
EINECS: 210-093-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity Test Passes