Tisk…
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32080.03 H32080.09
H32080.03EA 1410 CZK
H32080.03 H32080.09
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Purity: 99% CAS No.: 950858-06-7 Molecular Formula: C6H3F2IO Formula Weight: 255.99 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD09907951
Vzorec: C₆H₃F₂IO
MW: 255.99
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907951
CAS číslo: 950858-06-7