Tisk…
1,3-Diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D23602-25G D23602-500G D23602-3KG
SIALD23602-25GEA 1520 CZK
SIALD23602-25G SIALD23602-500G SIALD23602-3KG
1,3-Diaminopropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopropane
Vzorec: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008228
CAS číslo: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,II