3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
A10341.06
A10341.14
A10341.06EA
1660
CZK
A10341.06
A10341.14
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 30071-93-3
Molecular Formula: C10H6F6O
Formula Weight: 256.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 85°/8mm
Beilstein Reference: 2384789
MDL No.: MFCD00009910
Vzorec:
C₁₀H₆F₆O MW: 256.15 Bod varu: 85 °C (8 mmHg) Hustota: 1.42 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009910 CAS číslo: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |