Tisk…
1,3-Dibenzoylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12768.06 A12768.14
A12768.06EA 2160 CZK
A12768.06 A12768.14
1,3-Dibenzoylbenzene ≥98%
1,3-Dibenzoylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 3770-82-9 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Melting Point: 98-99° Beilstein Reference: 1973337
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014086
CAS číslo: 3770-82-9
EINECS: 223-210-6