Tisk…
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
152070250 152071000
ACRO152070250EA 3760 CZK
ACRO152070250 ACRO152071000
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Trimesic acid trimethyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252,22 g/mol
Bod varu: 225 - 230 °C (0,5 -rr)
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008434
CAS číslo: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
GC ≥98.5 %