Tisk…
Acetonitril, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00016.1000 1.00016.2500
1.00016.1000EA 2890 CZK
1.00016.1000 1.00016.2500
Acetonitril, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
MW: 41.05
Bod varu: 81.6
Bod tání: –45.7 °C
Hustota: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05
Boiling Point 81.6 °C
Vapor Pressure 97 hPA
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17%
Density 0.786 g/cm³
pH (H₂0) N/A
Ignition Point 524 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid