Tisk…
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 4-tert-Butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4-(dimethylethyl)benzene, 1,2-Diamino-4-tert-butylbenzene
H32205.PG H32205.03 H32205.06
H32205.PGEA 0 CZK
H32205.PG H32205.03 H32205.06
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine 97%
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 68176-57-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 Melting Point: 98-100° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052695
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052695
CAS číslo: 68176-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III