3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Bifenyl-3,3’,4,4’-tetramin
M-Clarity™ quality level = MQ200
D12384-1G
D12384-25G
D12384-5G
SIALD12384-1GEA
840
CZK
SIALD12384-1G
SIALD12384-25G
SIALD12384-5G
3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminobenzidin
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₄ MW: 214,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007725 CAS číslo: 91-95-2 EINECS: 202-110-6 |