Tisk…
3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D12384-1G D12384-25G D12384-5G
SIALD12384-1GEA 873 CZK
SIALD12384-1G SIALD12384-25G SIALD12384-5G
3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminobenzidin
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄
MDL Number: MFCD00007725
CAS číslo: 91-95-2
EINECS: 202-110-6