Tisk…
3,3'-Diaminobenzidin 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112080050 112080250
ACRO112080050EA 1910 CZK
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobenzidin 98+%
3,3'-Diaminobenzidin
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄
Bod tání: 176…180 °C
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007725
CAS číslo: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %