Tisk…
2,3-Diaminophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Hydroxy-o-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
340618-1G 340618-5G
SIAL340618-1GEA 2380 CZK
SIAL340618-1G SIAL340618-5G
2,3-Diaminophenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminophenol
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
MDL Number: MFCD00075199
CAS číslo: 59649-56-8