2,3-Diaminophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Hydroxy-o-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
340618-1G
340618-5G
SIAL340618-1GEA
2380
CZK
SIAL340618-1G
SIAL340618-5G
2,3-Diaminophenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminophenol
Vzorec:
C₆H₈N₂O MW: 124,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075199 CAS číslo: 59649-56-8 |