Tisk…
1,2-Dibenzoylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01592.03 L01592.MD
L01592.03EA 2110 CZK
L01592.03 L01592.MD
1,2-Dibenzoylbenzene ≥97%
1,2-Dibenzoylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 1159-86-0 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Melting Point: 145-148° Beilstein Reference: 789077
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Bod varu: 424 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003078
CAS číslo: 1159-86-0
EINECS: 214-597-2